Learn More
Fisherbrand™ 20-Zahnkränze für horizontale Midigel-Systeme
20-Zahnkränze für horizontale Midigel-Systeme
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11989127
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für die Verwendung mit horizontalen Midigel-Systemen
Spezifikation
Spezifikation
Owl™ A1 großes Gel-Elektrophoresesystem
9 x 11 cm
0.15 cm
0.17 Zoll
Standardkamm
20
30 μ l
0.45 cm