Learn More
Fisherbrand™ Horizontale Minigel-Systeme: Kämme
Zur Verwendung mit horizontalen Minigel-Systemen
Brand: Fisherbrand™
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Specifications
Owl™ EasyCast™ B1A Minigel- und A2-OK Multigel-Elektrophoresesystem | |
5 | |
80 μ l |
Standardkamm | |
1.5 mm | |
11.3 mm |