Learn More
Fisherbrand™ Horizontale Minigel-Systeme: Kämme
Zur Verwendung mit horizontalen Minigel-Systemen
51.60 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl™ EasyCast™ B1A Minigel- und A2-OK Multigel-Elektrophoresesystem |
---|---|
Typ | Standardkamm |
Anzahl Zähne | 5 |
Breite (metrisch) Zähne | 11.3 mm |
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) Zähne | Füllmenge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) Zähne | Füllmenge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11902955
|
Fisherbrand™
|
1.5 mm | 80 μ l |
51.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12434567
|
Fisherbrand™
|
1 mm | 55 μ l |
51.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Owl™ EasyCast™ B1A Minigel- und A2-OK Multigel-Elektrophoresesystem | |
Standardkamm | |
5 | |
11.3 mm |