Learn More
Fisherbrand™ Wandkamm für horizontale Midigel-Systeme
Wandkamm für horizontale Midigel-Systeme
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22000kg
Artikelnummer. 12403657
  • 56.10 € / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Wandkamm ermöglicht das Gießen von Gel, das kürzer als das Geltablett ist
Spezifikation
Spezifikation
Owl™ A1 großes Gel-Elektrophoresesystem
1
13 cm
Wandkamm
5.1 Zoll