Learn More
Fisherbrand™ 0.75in. Colored Label Tapes
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15894575 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Aquamarin
Blau
Gelb
Grau
Grün
Hellgrün
Kupfer
Lavendel
Orange
Rosa
Rosé
Rot
Violett
Weiß
Länge (angloamerikanisch):
14 yd.
14 yd. (2,01 m)
14 yd.
60 yd.
60 yd. (2,01 m)
Packungsgröße:
4 Packungen
4 Stück
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Länge (angloamerikanisch) unitSize
15894575 Blau 14 yd. (2,01 m) 4 Stück
15854575 Gelb 14 yd. (2,01 m) 4 Stück
15844575 Weiß 14 yd. (2,01 m) 4 Stück
15864575 Grün 14 yd. (2,01 m) 4 Stück
15334961 Rosa 14 yd. (2,01 m) 4 Packungen
17817271 Kupfer 14 yd. 4 Stück
15884575 Orange 14 yd. (2,01 m) 4 Stück
15804585 Grau 14 yd. (2,01 m) 4 Stück
17827271 Lavendel 14 yd. 4 Stück
15874575 Rot 14 yd. (2,01 m) 4 Stück
15364961 Violett 14 yd. 4 Packungen
17837271 Rosé 14 yd. 4 Stück
17827251 Aquamarin 60 yd. 4 Stück
17837251 Kupfer 60 yd. 4 Stück
15844565 Grau 60 yd. (2,01 m) 4 Stück
17857251 Hellgrün 60 yd. 4 Stück
17847251 Lavendel 60 yd. 4 Stück
17867251 Rosé 60 yd. 4 Stück
15854565 Violett 60 yd. (2,01 m) 4 Stück
15834565 Blau 60 yd. (2,01 m) 4 Stück
15874555 Weiß 60 yd. (2,01 m) 4 Stück
15884555 Gelb 60 yd. (2,01 m) 4 Stück
15814565 Rot 60 yd. (2,01 m) 4 Stück
15824565 Orange 60 yd. (2,01 m) 4 Stück
15894555 Grün 60 yd. (2,01 m) 4 Stück
15804565 Rosa 60 yd. (2,01 m) 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Artikelnummer. 15894575
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
  • Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
  • Hervorragend geeignet für die Farbcodierung
  • Für Temperaturen von -23 °C bis +121 °C (-10 °C bis +250 °F)
  • Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden
  • Haftet an den meisten Oberflächen, einschließlich Glas, Kunststoff und Metall
  • Sauber und einfach entfernbar
Bänder werden ohne Spender geliefert.
Spezifikation
Beschreibung 1 in.-Kern
Farbe Blau
Format Klebeband
Material Papier
Produkttyp Farbiges Etikettenklebeband
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wasserfest, öl- und säurebeständig
Menge 4/Packung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -10 bis 250 °F
Temperaturbereich (metrisch) -23 bis 121 °C
Abmessungen (L x B) 60 yd. x 0,75 in.
Länge (angloamerikanisch) 14 yd. (2,01 m)
Länge (metrisch) 13 m
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 19 mm