Learn More
Fisherbrand™ 0.75in. Colored Label Tapes
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
6.75 € - 149.00 €
Spezifikation
Format | Klebeband |
---|---|
Material | Papier |
Produkttyp | Farbiges Etikettenklebeband |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserfest, öl- und säurebeständig |
Menge | 4 Packung |
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15854575
|
Fisherbrand™
|
Gelb | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
46.95 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15844575
|
Fisherbrand™
|
Weiß | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
46.85 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15864575
|
Fisherbrand™
|
Grün | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
46.85 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15334961
|
Fisherbrand™
|
Rosa | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
58.20 €
4 Packungen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17817271
|
Fisherbrand™
|
Kupfer | 14 yd. | 13 m |
9.70 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15894575
|
Fisherbrand™
|
Blau | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
46.90 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15884575
|
Fisherbrand™
|
Orange | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
46.90 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15804585
|
Fisherbrand™
|
Grau | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
46.90 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17827271
|
Fisherbrand™
|
Lavendel | 14 yd. | 13 m |
9.70 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15874575
|
Fisherbrand™
|
Rot | 14 yd. (2,01 m) | 13 m |
46.85 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17837271
|
Fisherbrand™
|
Rosé | 14 yd. | 13 m |
9.70 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17827251
|
Fisherbrand™
|
Aquamarin | 60 yd. | 55 m |
34.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17837251
|
Fisherbrand™
|
Kupfer | 60 yd. | 55 m |
34.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15844565
|
Fisherbrand™
|
Grau | 60 yd. (2,01 m) | 55 m |
149.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17857251
|
Fisherbrand™
|
Hellgrün | 60 yd. | 55 m |
32.90 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17847251
|
Fisherbrand™
|
Lavendel | 60 yd. | 55 m |
34.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17867251
|
Fisherbrand™
|
Rosé | 60 yd. | 55 m |
32.90 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
15854565
|
Fisherbrand™
|
Lila | 60 yd. (2,01 m) | 55 m |
148.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15834565
|
Fisherbrand™
|
Blau | 60 yd. (2,01 m) | 55 m |
148.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15874555
|
Fisherbrand™
|
Weiß | 60 yd. (2,01 m) | 55 m |
148.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15884555
|
Fisherbrand™
|
Gelb | 60 yd. (2,01 m) | 55 m |
148.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15814565
|
Fisherbrand™
|
Rot | 60 yd. (2,01 m) | 55 m |
148.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15824565
|
Fisherbrand™
|
Orange | 60 yd. (2,01 m) | 55 m |
148.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15894555
|
Fisherbrand™
|
Grün | 60 yd. (2,01 m) | 55 m |
148.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15804565
|
Fisherbrand™
|
Pink | 60 yd. (2,01 m) | 55 m |
148.00 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15364961
|
Fisherbrand™
|
Lila | 14 yd. | 13 m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Farbiges Beschriftungsband ist für viele Beschriftungsanwendungen nützlich. Es kann beschriebe werden und haftet auf den meisten Oberflächen.
- Robust, langlebig und öl-, wasser- und säurebeständig
- Hervorragend geeignet für die Farbcodierung
- Für Temperaturen von -23 bis +121 °C (- 10 bis +250 °F)
- Kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Permanentmarker beschrieben werden
- Haftet an den meisten Oberflächen, einschließlich Glas, Kunststoff und Metall
- Sauber und einfach entfernbar
Bänder werden ohne Spender geliefert.
Spezifikation
Klebeband | |
Farbiges Etikettenklebeband | |
4 Packung | |
-23 °C bis +121 °C | |
0.75 Zoll |
Papier | |
Wasserfest, öl- und säurebeständig | |
-10 bis 250 °F | |
60 yd. x 0.75 in. | |
19 mm |