Learn More
Fisherbrand™ Spülflaschen, leicht zusammenzudrücken, 500 ml
Catalog Number 11795233
45.98 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Farbe:
Blau
Farblich sortiert
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Aceton
Bleichmittel
Destilliertes Wasser
Entionisiertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Kochsalzlösung
Lösungsmittelsortiment-Packung
Methanol
Reinigungsmittelsortiment
Seife
Universell
Wasser
Beinhaltet
Lieferung mit farbigen Verschlüssen aus Polypropylen mit PTFE-Membran (außer 02-897-2. Diese Ausführung wird mit HDPE-Verschluss geliefert).
Leicht zu befüllen und sofort einsatzbereit
Einfach zu füllen und gebrauchsfertig
  • Breite Öffnung
  • Lichtdurchlässig und nicht spritzend
  • Mit leicht ablesbaren, farbcodierten Siebdrucketiketten
  • Zur Erhöhung des Durchflusses lassen sich die Spitzen zurückschneiden
  • Bei Nichtgebrauch geben die Flaschen den Innendruck ohne Tropfen frei
Beschriftung:
  • Name der Chemikalie
  • Codes und Symbole gemäß National Fire Protection Association (NFPA)
  • Nummer gemäß Chemical Abstract Service (CAS)
  • Gefahrencodes
  • Informationen zur Schutzausrüstung im Labor
  • Informationen zum Zielorgan
  • Füllstandsempfehlung
  • LDPE-Recyclingcode
  • Fassungsvermögen der Flasche und Hinweis “Nur als Spender vorgesehen, nicht zur Lagerung empfohlen”
Nicht empfohlen für den Einsatz bei Temperaturen über 60 °C (140 °F).
Bestellinformation
Lieferbar in Packungen zu jeweils sechs Stück mit derselben Beschriftung oder als Sortiment mit sechs verschiedenen Lösungsmitteln (jeweils eine mit der Beschriftung Aceton, deionisiertes Wasser, Ethanol, Isopropanol, Methanol und Universal) oder als Sortiment mit sechs verschiedenen Reinigungsmitteln (jeweils eine mit der Beschriftung Aceton, Bleichmittel, deionisiertes Wasser, Salzlösung, Seife und Universalflasche).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fassungsvermögen 500 ml, 17 oz.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 415 mm
Verschlusstyp Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 76 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6,81 in.
Höhe (metrisch) 173 mm
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Produkttyp Spülflasche
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 17 oz.
Farbe Gelb
Durchmesser (angloamerikanisch) 2.99 Zoll
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isopropanol
Enthält Farbcodierte Siebdruck-Etiketten, PTFE-Membran
Material LDPE
Verschlussfarbe Gelb
Zertifizierung/Konformität ISO 13485:2003
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Zylindrisch