Learn More
Fisherbrand™ Braune Boston-Rundflaschen mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit Dichtungseinlage aus Vinyl
Catalog Number p-2659681
Click to view available options
Fassungsvermögen:
16 ml
30 ml (1 oz.)
32 oz., 1000 mL
32 ml
4 oz., 125 mL
60 ml (2 oz.)
Menge:
12/Karton
160/Cs.
24/Karton
24/PK.
30/Cs.
48/Pckg.
Die bernsteinfarbenen Flaschen eignen sich für den allgemeinen Gebrauch und sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und der UV-Schutz wichtig sind. Sie gewährleisten die Integrität bei der Langzeitlagerung und den bieten ausgezeichneten Schutz für UV-empfindliche Inhalte.
  • Die runden Boston-Flaschen haben eine enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und einen runden Körper.
  • Das Glas garantiert eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts.
  • Die bernsteinfarbenen Glasflaschen absorbieren alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum.
Weiße Kappen mit Einlage aus Poplypropylen-Zellstoff/Vinyl
  • Polypropylen-Verschlüsse sind bekannt für gute Schlagfestigkeit, Haltbarkeit, Wirtschaftlichkeit, Temperaturbeständigkeit und Flexibilität.
  • Die Kappen sind autoklavierbar.
  • Die Einlage besteht aus Papier mit einer Beschichtung aus Polyethylen mit hoher Dichte, auf die Vinyl aufgebracht wird. Das Papier wird dann mit Zellstoffpappe laminiert.
Fassungsvermögen 30 ml (1 oz.)
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial PTFE
Verschlussgröße 20-400 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 31 mm
Höhe (metrisch) 79 mm
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Braun
Material Glas
Länge (metrisch) 76 mm
Menge 48/Pckg.
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial Polyvinyl
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund