Learn More
Fisherbrand™ Braune Boston Round-Flaschen mit weißen Polypropylen-Verschlusskappen mit PE-Schaum/PTFE-Dichtungseinlage
Catalog Number 11708919
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Menge:
12/Cs.
24/Karton
48/Cs.
Für lichtempfindliche Lösungsmittel, Chemikalien und Proben. Fisherbrand™ Braune Boston Round-Flaschen mit weißen Polypropylen-Verschlusskappen mit PE-Schaum/PTFE-Dichtungseinlage sind Allzweckflaschen zur langfristigen Aufbewahrung lichtempfindlicher Inhalte.
Amber Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and UV protection is important. Boston Round bottles features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; amber glass bottles absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum. Amber Glass Boston Rounds ensure integrity for long term storage and offer excellent protection for UV-sensitive contents.
Braune Boston Round Flaschen
  • Mit enger Schrauböffnung, gewölbtem Schulterbereich und rundem Flaschenkörper
  • Glas gewährleistet eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts
  • Absorption aller Wellenlängen des ultravioletten Spektrums
Verschlüsse aus Polypropylen mit Dichtungseinlage aus PE-Schaum/PTFE
  • Besonders stoßfest, temperaturbeständig und geschmeidig
  • Autoklavierbar
  • Die Einlagen sind 3-lagig: ein Schaumkern mit geringer Dichte ist fest von zwei Polyethylenschichten (LDPE) umschlossen
  • Die Einlagen sind besonders widerstandsfähig und sehr beständig gegen Chemikalien und Feuchtigkeit. So halten sie den Inhalt der Flaschen frei von Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen.
Fassungsvermögen 30 ml (1 oz.)
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20-400
Verschlusstyp Schraube
Durchmesser (metrisch) 31 mm
Dispensierung durch den Verschluss Yes
Produkttyp Boston Round Bottle
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Bernsteinfarbig
Material Glas
Menge 48/Cs.
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PE Foam/PTFE
Halsausführung 20-400
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoclavable
Öffnung Narrow
Form Boston Round