Learn More
Fisherbrand™ Geradwandige Dosen aus Braunglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
Beschreibung
Optimal für UV-empfindlichen Inhalt. Fisherbrand™ braune geradwandige Rundflaschen mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen/PE-Schaum/PTFE eignen sich für allgemeine Anwendungen.
- Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts
- Nicht autoklavierbar
- Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
Spezifikation
Fassungsvermögen | 125 ml |
Verschlussauskleidung | PTFE |
Verschlussmaterial | PTFE |
Verschlussgröße | 58-400 |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produkttyp | Geradwandige Rundflasche |
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Farbe | Bernsteinfarbig |
Enthält | Behälter und Kappe |