Learn More
Fisherbrand™ Braune Weithalspackflaschen mit Konusdeckel aus schwarzem PE
Catalog Number p-2664030
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
Verschlussgröße:
28-400
33-400
38-400
Optimal für die Lagerung trockener Stoffe. Fisherbrand™ Braune Packer-Weithalsflaschen mit schwarzen konischen PE-Verschlusskappen werden häufig in Chemie- und Umwelttechnik eingesetzt.
Amber Glass Wide Mouth Packer Bottles feature a wide opening for making them the ideal general purpose bottle for solids. The amber color filters out ultraviolet wavelengths, making amber packers ideal for light sensitive solids. Amber packers are the classic vitamin bottles and are often used in pharmaceutical packaging. These packer bottles are also often used in chemical and environmental applications.
  • Durch weite Öffnung ideal für den allgemeinen Gebrauch geeignet
  • Bernsteinfärbung filtert UV-Wellenlängen und kann für lichtempfindliche Feststoffe verwendet werden
  • Klassische "Vitaminfläschchen" für die pharmazeutische Verpackung
Fassungsvermögen 30 ml (1 oz.)
Verschlussauskleidung Polyseal Polyethylen-Konus
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 28-400
Verschlusstyp Schraube
Produkttyp Weithalspackflasche
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Bernsteinfarbig
Material Glas
Menge 24/Karton
Verschlussfarbe Schwarz
Auskleidungsmaterial PolyCone
Halsausführung 28-400
Öffnung Weit
Form Rund