Learn More
Fisherbrand™ Aspiration Advantage System
Artikelnummer. 15348191 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Flussrate:
15 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
15348191 15 l/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15348191
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Das kompakte, tragbare Gerät mit integrierter Membranpumpe dient dem sicheren und präzisen Ansaugen von nicht brennbaren chemischen, biologischen und medizinischen Flüssigkeiten. Die Flüssigkeiten lassen sich besonders einfach und präzise mit verschiedenen Pipetten, die sich einfach an den HandVac Pipettiereraufsatz aufstecken lassen, von Objektträgern, Petrischalen, Mikrotiterplatten, Zellkulturbehältern oder ähnlichen Gefäßen absaugen.
  • Überlegene chemikalienbeständige Membranpumpe mit langer Lebensdauer
  • Automatischer Durchflussstopp, wenn die 4-Liter-Aufnahme voll ist
  • Hydrophober Filter (Durchmesser 55 mm, min. Porengröße 0.22  μm) für Bakterien und Viren
  • Schnellkupplungsschlauchanschlüsse mit automatischen Absperrventilen
  • Vakuumregler und eingebautes Vakuummeter ermöglichen Feinkontrolle für empfindliche Kulturen
Anwendungen:
  • Aspiration von biologischen und medizinischen Flüssigkeiten und Fluiden
  • Zellkulturaspiration
  • Entsorgung von biologischen und medizinischen Flüssigkeiten
  • Spülen von Probenkulturen
Zertifizierungen
CE-Zeichen
Garantie
1 Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 150 mbar
Enthält Schuko-Stecker, HandVacv Basic-Pipette, 8-Kanal-Adapter für Einwegspitzen, Ein-Kanal-Adapter für Einwegspitzen, Gummi-Adapter für Pasteurpipetten, Gebrauchsanleitung
Elektrische Anforderungen 90 - 260 V, 50/60 Hz mit Schuko- und UK-Kabeln
Abmessungen (L x B x H) 14.5 x 35.7 x 27.7 cm (5.7 x 14 x 10.9in.)
Steckertyp Schuko
Gewicht (metrisch) 8 kg
Flussrate 15 l/min
Luftverdrängung 15 l/min
Maximaler Druck 150 mbar