Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Laborkittel aus Polypropylen mit elastischen Bündchen für grundlegenden Schutz
Latexfreier Laborartikel aus Polypropylen-Spinnvlies
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.79000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15461922
  • 30.60 € / 25 Stück
Verfügbar ab
26-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Stückzahl in Ihrer Bestellung kann nicht höher sein als der verfügbare Bestand. Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundendienst unter der Nummer +49 2304 932-890.
Beschreibung
Beschreibung
Latex-free spunbond polypropylene construction lab ware
  • Einweglaborkittel
  • Standardkragen, ohne Taschen
  • Jeweils 25 Laborkittel/Packung
  • Die elastischen Bündchen verhindern ein Verrutschen der Ärmel
  • Fünf Druckknöpfe gewährleisten einen sicheren Verschluss
  • Gewebegewicht: 50 g/m2
  • Weiß
Hinweis: Weitere Stoffe, Farben und Optionen lieferbar. Siehe Fisherbrand normale Einweglaborschutzkittel mit Taschen und Fisherbrand normale Einweg-SMS-Laborschutzkittel in verschiedenen Farben.
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Weiß
Polypropylen
XL
Ja
5-Schnappverschluss
Elastisch
0
5er-Schnappverschluss