Learn More
Fisherbrand™ Seihtuch
Artikelnummer. 11714346 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
91.44 m x 91.4 cm (100 yd. x 36 Zoll)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
11714346 91.44 m x 91.4 cm (100 yd. x 36 Zoll) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11714346
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
100 % reine Baumwolle. Ausgezeichnet zum Abwischen von Küvetten und Mikroskopen, zum Reinigen von Kameras und zum Trocknen empfindlicher Glasartikel, Spritzen, Pipetten und pH-Elektroden.
Fisherbrand™ Seihtücher aus 100 % reiner Baumwolle reinigen jede Oberfläche in optischer Qualität.
  • Gebleicht
  • Gütegrad 10 Netzgröße
  • Brillantweiß
  • 36 Zoll x 100 Yard
Spezifikation
Produkttyp Seihtücher
Länge (angloamerikanisch) 100 yd.
Länge (metrisch) 91.44 m
Breite (angloamerikanisch) 36 Zoll
Breite (metrisch) 91,4cm
Material Baumwolle
Zertifizierung/Konformität USP
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 91.44 m x 91.4 cm (100 yd. x 36 Zoll)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Abwischen von Küvetten und Mikroskopen, zum Reinigen von Kameras und zum Trocknen empfindlicher Glasartikel, Spritzen, Pipetten und pH-Elektroden