Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Vierkantflaschen (French Square) mit weißer Verschlusskappe aus Polypropylen mit Dichtungseinlage aus Vinyl
Artikelnummer. 11738759 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 ml
120 ml
240 mL
480 mL
960 ml
Verschlussgröße:
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
Menge:
12/Karton
24/Packung
40/Packung
48/Packung
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
40 Stück
48 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Menge unitSize
11738759 30 mL 24-400 mm 48/Packung 48 Stück
11748759 60 ml 28-400 mm 48/Packung 48 Stück
11758759 120 ml 33-400 mm 24/Packung 24 Stück
11768759 240 mL 43-400 mm 24/Packung 24 Stück
15562351 480 mL 48-400 mm 40/Packung 40 Stück
11788759 960 ml 58-400 mm 12/Karton 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Nicht empfohlen für aktive Kohlenwasserstoffe oder Bleichmittel.
Artikelnummer. 11738759
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Nicht empfohlen für aktive Kohlenwasserstoffe oder Bleichmittel.
Platzsparend und einfach zu befüllen. Die Fisherbrand™ klaren französischen quadratischen Flaschen mit weißen Kappen mit Einlage aus Polypropylen-Zellstoff/Vinyl haben eine weite Öffnung und sind ideal zum Mischen, Einlagern und Probenehmen.
Die durchsichtigen, quadratischen französischen Flaschen aus Glas (Flintglas) sind platzsparend und leicht zu befüllen. Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz. Die quadratische französische Flaschenform ermöglicht die maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum. Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.
Klare, quadratische französische Flaschen
  • Das Klarglas sorgt für maximale Sichtbarkeit des Inhalts und minimale chemische Inferenz.
  • Die quadratische französische Flaschenform ermöglicht maximale Menge an Inhalt bei minimalem Regalplatz und Stauraum.
Kappe mit Einlage aus Polypropylen-Zellstoff/Vinyl
  • Gute Schlagfestigkeit und Flexibilität
  • Kann wieder eingeschmolzen werden.
  • Die Einlage besteht aus Papier mit einer Beschichtung aus Polyethylen mit hoher Dichte, auf die Vinyl aufgebracht wird. Das Papier wird dann mit Zellstoffpappe laminiert.
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30mL
Kapazität (metrisch) 30 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Clear
Material Glass
Menge 48/Packung
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial Pulp/Vinyl
Halsausführung 24-400
Öffnung Weit
Form French Square
Produkttyp Französische Viereck-Flasche
Verschlussauskleidung Pulp/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24-400 mm
Verschlusstyp Schraubkappe