Learn More
Fisherbrand™ Packer-Weithalsflaschen, transparentes PET
Catalog Number 15341351
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
Weithals-Apothekerflaschen aus PET sind mit Fassungsvermögen von 60, 125 und 250 ml lieferbar
Klare PET-Apothekerflasche bieten einen guten Alkohol- und Lösungsmittelschutz Diese klaren und transparenten Flaschen machen die Probenidentifizierung einfach. PET ist spannungsfrei- und stoßfest. Ideal für Ölanalysen
  • Klar und transparent für eine einfache Probenidentifizierung
  • PET ist spannungsfrei- und stoßfest
  • Bietet einen guten Alkohol- und Lösungsmittelschutz
Fassungsvermögen 125 ml (4.2 oz.)
Verschlussauskleidung Polyethylen-Schaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38-400
Verschlusstyp Schraube
Produkttyp Weithals Apothekerflasche
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Material PET
Menge 48/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PE-Schaum
Halsausführung 38-400
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Öffnung Breit
Form Rund