Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Standard-Weithalsflaschen mit Verschlusskappen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage
Catalog Number 11593662
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3810 ml
Universalflasche. Fisherbrand™ durchsichtige Standard-Weithalsflaschen mit weißer Kappe mit Einlage aus Polypropylen-Zellstoff-/Vinyl werden für pharmazeutische, chemische, Umwelt- und Lebensmittelverpackungs- und Lagerungsanwendungen verwendet.
  • Durchsichtige/Flint-Standardflaschen
  • Mit breiter Öffnung zum einfachen Transferieren des Inhalts
Fassungsvermögen 3810 ml
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial PTFE
Verschlussgröße 33-400 mm
Verschlusstyp Schraube
Durchmesser (metrisch) 157 mm
Höhe (angloamerikanisch) 10.07 in.
Höhe (metrisch) 256 mm
Dispensierung durch den Verschluss Yes
Produkttyp Standard-Weithalsflasche
Kapazität (metrisch) 3810 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 128 oz.
Farbe Transparent
Material Kalk-Natron-Glas
Menge 4/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PTFE
Halsausführung 89-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund