Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Standard-Weithalsflaschen mit Verschlusskappen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage
Catalog Number 11774329
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
250 ml
960 ml
Menge:
12/Karton
24/Karton
Zur Lagerung trockener Stoffe und Proben. Fisherbrand™ Transparente Standard-Weithalsflaschen mit Dichtungseinlage aus weißer Polypropylenmasse/Vinyl eignen sich optimal für viele Anwendungsbereiche
Durchsichtige/Flint Standardflaschen mit breiter Öffnung sind aufgrund ihrer Öffnung die idealen Allzweckflaschen. Zu den Anwendungsbereichen gehören Pharmazie, Chemie, Umwelt sowie die Verpackung und Aufbewahrung von Lebensmitteln.
  • Mit einem weiten Hals für einen einfachen Transfer des Inhalts
  • Anwendungen umfassen pharmazeutische, chemische und Umweltanwendungen und die Verpackung und Aufbewahrung von Lebensmitteln
Fassungsvermögen 1000 ml (32 oz.)
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 70-400 mm
Verschlusstyp Schraube
Produkttyp Standard Wide Mouth Bottle
Kapazität (metrisch) 960 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Menge 12/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial Pulp/Vinyl
Halsausführung 70-400
Öffnung Weit
Form Rund