Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Standard-Weithalsflaschen mit Verschlusskappen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage
Catalog Number p-3107646
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
250 ml
960 ml
Menge:
12/Karton
24/Karton
Zur Lagerung trockener Stoffe und Proben. Fisherbrand™ Transparente Standard-Weithalsflaschen mit Dichtungseinlage aus weißer Polypropylenmasse/Vinyl eignen sich optimal für viele Anwendungsbereiche
Durchsichtige/Flint Standardflaschen mit breiter Öffnung sind aufgrund ihrer Öffnung die idealen Allzweckflaschen. Zu den Anwendungsbereichen gehören Pharmazie, Chemie, Umwelt sowie die Verpackung und Aufbewahrung von Lebensmitteln.
  • Mit einem weiten Hals für einen einfachen Transfer des Inhalts
  • Anwendungen umfassen pharmazeutische, chemische und Umweltanwendungen und die Verpackung und Aufbewahrung von Lebensmitteln
Fassungsvermögen 125 ml (4 oz.)
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 48-400 mm
Verschlusstyp Schraube
Durchmesser (metrisch) 51 mm
Dispensierung durch den Verschluss Yes
Produkttyp Standard Wide Mouth Bottle
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Menge 24/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial Pulp/Vinyl
Halsausführung 48-400
Closure Included Yes
Öffnung Weit
Form Rund