Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige geradwandige Dosen mit PTFE-beschichteten Verschlusskappen mit PE-Dichtungseinlage
Catalog Number 11734339
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml (32 oz.)
125 ml
250 ml (8 oz.)
30 ml (1 oz.)
473 ml
60 ml (2 oz.)
Menge:
12/Karton
144/Karton
24/Karton
384/Karton
48/Karton
Die transparenten Mehrzweckgläser gewährleisten maximale Sicht auf den Inhalt. Fisherbrand™ Transparente geradwandige Gläser mit PTFE-beschichteten Verschlüssen mit PE-Einlage sind in vielen verschiedenen Größen von 1 bis 32 oz. erhältlich.
Die durchsichtigen (Flint) zylindrischen runden Glasbehälter wurden zwecks maximaler Lagerkapazität und guter Sichtbarkeit des Inhalts ohne Schulter entwickelt. Diese Mehrzweckbehälter sind sehr vielseitig einsetzbar. Unsere zylindrischen Behälter sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, von 1 oz bis 32 oz. Sie sind zudem in hohem/schmalem Format in Größen von 8 oz und 16 oz erhältlich.
  • Ohne Schulterbereich für maximale Speicherkapazität
  • Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen
Fassungsvermögen 125 ml
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlussgröße 58-400
Verschlusstyp Schraube
Produkttyp Glas, Gerade Seiten
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Transparent
Material Glas
Verpackung 24/Karton
Menge 24/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PE-Schaum/PTFE
Halsausführung 58-400
Öffnung Weit
Form Geradwandiges Gefäß