Learn More
Fisherbrand™ Kämme für horizontale SVG-SYS Vari-gel MINI Gelelektrophoreseeinheit
Zur Verwendung mit der SVG-SYS Vari-gel MINI horizontalen Gelelektrophorese-Einheit
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Farbcodiert
- Verfügbar in Stärken von 1, 1.5 und 2 mm
Spezifikation
Kamm | |
1.5 mm | |
5.5 mm |
8 | |
40 μ l |