Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Kämme für horizontale Gel-Einheiten Mini-Plus im Breitformat, 1.5 mm dick
Für den Einsatz mit horizontalen Mini-Plus-Geleinheiten im Breitformat.
36.95 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-Plus horizontale Geleinheiten im Breitformat
Typ Kamm
Menge Je 1
Dicke (metrisch) 1.5 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Anzahl Wells Probenvolumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Wells Probenvolumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11523372
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
10 77 μ l
36.95 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11503372
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
4 213 μ l
36.95 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11513372
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
8 100 μ l
36.95 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11533372
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
12 61 μ l
36.95 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11543372
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
16 44 μ l
36.95 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11553372
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
20 32 μ l
36.95 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11563372
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
26 26 μ l
36.95 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
  • Maximiert das Probenvolumen
  • Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
  • Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen
  • Umkehrbare Ladeführungen befinden sich direkt über jedem Well, um eine praktische Ladematrize für Ein- und Mehrkanalpipetten zu bieten
  • Kämme für 8 und für 16Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Plus horizontale Geleinheiten im Breitformat
Kamm
Je 1
1.5 mm