missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Kämme für horizontale Gel-Einheiten Mini-Plus im Breitformat, 2 mm dick
Für den Einsatz mit horizontalen Mini-Plus-Geleinheiten im Breitformat.
36.95 €
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mini-Plus horizontale Geleinheiten im Breitformat |
Typ | Kamm |
Menge | Je 1 |
Dicke (metrisch) | 2 mm |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11503382
|
Fisherbrand™
|
10 |
36.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11513382
|
Fisherbrand™
|
12 |
36.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11523382
|
Fisherbrand™
|
16 |
36.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11533382
|
Fisherbrand™
|
20 |
36.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11583372
|
Fisherbrand™
|
4 |
36.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11593372
|
Fisherbrand™
|
8 |
36.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11543382
|
Fisherbrand™
|
26 |
36.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11553382
|
Fisherbrand™
|
32 |
36.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Zur Maximierung des Probenvolumens
- Höhenverstellbar, ohne dass Spezialwerkzeuge oder Kammhalter erforderlich sind, um dem Anwender die volle Kontrolle über die Well-Tiefe und das Volumen der Probenbeladung zu geben
- Der starre Kammrücken verhindert wärmeinduziertes Verformen
- Umkehrbare Ladeführungen befinden sich direkt über jedem Well, um eine praktische Ladematrize für Ein- und Mehrkanalpipetten zu bieten
- Kämme für 8 und für 16Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Blau | |
Kamm | |
2 mm |
Mini-Plus horizontale Geleinheiten im Breitformat | |
Je 1 |