Learn More
Fisherbrand™ COMB 1 PREP 1 MARKER 1MM FOR VS20 VS20
Für die Verwendung mit Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard-Gelelektrophorese-Vertikaleinheiten.
25.10 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Verti-Gel Maxi, 2-Gel vertikale Standard-Gelelektrophoreseeinheiten |
Typ | Kamm |
Menge | Je 1 |
Dicke (metrisch) | 1 mm |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11827813
|
Fisherbrand™
|
10 | 100 μl |
25.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11857813
|
Fisherbrand™
|
1 Vorbereitungen, 1 Marker | 1500 μl |
25.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11897813
|
Fisherbrand™
|
18 | 50 μl |
25.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11837823
|
Fisherbrand™
|
24 | 40 μl |
25.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11877823
|
Fisherbrand™
|
30 | 35 μl |
25.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11817833
|
Fisherbrand™
|
36 | 25 μl |
25.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11857833
|
Fisherbrand™
|
18 | 20 μl |
25.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11897833
|
Fisherbrand™
|
5 | 200 μl |
25.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Empfohlen für hochauflösende Gele und Daten in Publikationsqualität
- Standardmäßig geliefert
- Kämme für 18 und für 36Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Weiß | |
Kamm | |
1 mm |
Verti-Gel Maxi, 2-Gel vertikale Standard-Gelelektrophoreseeinheiten | |
Je 1 |