Learn More
Fisherbrand™ COMB 1 PREP 1 MARKER 2MM FOR VS20 VS20
Für die Verwendung mit Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard-Gelelektrophorese-Vertikaleinheiten.
26.70 €
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Verti-Gel Maxi, 2-Gel vertikale Standard-Gelelektrophoreseeinheiten |
Typ | Kamm |
Menge | Je 1 |
Dicke (metrisch) | 2 mm |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11847813
|
Fisherbrand™
|
10 | 200 μl |
26.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11877813
|
Fisherbrand™
|
1 Vorbereitungen, 1 Marker | 3000 μl |
26.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11817823
|
Fisherbrand™
|
18 | 100 μl |
26.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11857823
|
Fisherbrand™
|
24 | 80 μl |
26.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11897823
|
Fisherbrand™
|
30 | 70 μl |
26.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11837833
|
Fisherbrand™
|
36 | 50 μl |
26.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11877833
|
Fisherbrand™
|
48 | 40 μl |
26.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11817843
|
Fisherbrand™
|
5 | 400 μl |
26.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Empfohlen zum Skalieren von Nukleinsäure-Volumen für vorbereitende Verfahren
- Maximiert Probenvolumina
- Kämme für 18 und für 36Proben sind mit den Mehrkanalpipettierer kompatibel
Spezifikation
Blau | |
Kamm | |
2 mm |
Verti-Gel Maxi, 2-Gel vertikale Standard-Gelelektrophoreseeinheiten | |
Je 1 |