Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit Schraubverschluss aus Polypropylen
Die chemische Stabilität und biologische Inertheit von hartem Borosilikatglas zu einem ähnlichen Preis wie bei Wegwerfröhrchen
Brand:  Fisherbrand™
Additional Details : Netto-Gewicht : 9.45000kg
 View more versions of this product
Product Code. 11557413
  • 849.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab
21-04-2021
Add to basket
Description
Description
Sorgt für chemische Stabilität und biologische Inertheit von hartem Borosilikatglas zu einem Preis wie bei Wegwerfröhrchen
  • Schraubverschluss aus naturfarbenem Polypropylen ohne Einlage
  • Mit Beschriftungsfläche
Optimal für Gewebekulturen, Bakteriologie, klinische Chemie, Blutgruppenbestimmung und Kreuzproben
Order Info
Auf Tabletts zu je 250 oder 500 Stück
Specifications
Specifications
Ja
Beschriftungsfläche
250/Tray
Screw Cap
150 mm
Round Bottom
Disposable Culture Tube
Provides chemical stability and biological inertness of hard, borosilicate glass at price of disposable tubes
Tray
20 mL
16mm
Borosilikatglas
Non-sterile
Videos
SDS
Documents
View accessory products