Learn More
Fisherbrand™ Filterkarten für Shandon™ Cytospin™
Die weißen Karten bestehen aus einer Mischung aus 100 % Baumwolle und Zellulosefasern
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18900kg
Artikelnummer. 15995742
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Die weißen Karten bestehen aus einer Mischung aus 100 % Baumwolle und Zellulosefasern
  • Hervorragende saugfähige Polsterung für die Sammlung überschüssiger Reagenzien oder Waschlösung
  • Cellulosefasern verbessern die Festigkeit und Haltbarkeit der Karte während der Zentrifugation und erleichtern das Entfernen der Filterkarte aus dem Objektträger
Spezifikation
Spezifikation
Shandon Cytospin
Filter Card