Learn More
Fisherbrand™ X3750 Caps, white, plastic, 38-400 screw thread, p
Catalog Number 15582351
Verschlussauskleidung Polyethylene Foam
Verschlussmaterial Plastic
Verschlussgröße 38-400 mm
Verschlusstyp Screw Cap
Zur Verwendung mit (Geräte) Bottle
Produkttyp PE Foam Lined Cap
Farbe White
Beschreibung Screw cap
Material Polypropylene
Anzahl pro Karton 2250 Cs.
Menge 3750/Cs.
Auskleidungsmaterial F217
Halsausführung 38-400
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Form Round