missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ X2500 Caps, white, plastic, 48-400 screw thread, p
Beschreibung
- Round shaped screw caps
- Made up of polypropylene
- Cap is lined with polyethylene material
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Polyethylene Foam |
Verschlussmaterial | Plastic |
Verschlussgröße | 48-400 mm |
Verschlusstyp | Screw Cap |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Bottle |
Produkttyp | PE Foam Lined Cap |
Farbe | White |
Beschreibung | Screw cap |
Material | Polypropylene |
Anzahl pro Karton | 1700 Cs. |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'