Learn More
Fisherbrand™ Valumetric™ Flaschen mit Graduierungen und Verschlüssen mit Polyvinyl-Dichtung
Click to view available options
Fassungsvermögen:
30 ml (1 oz.)
4 oz., 125 mL
500 ml (16 oz.)
60 ml (2 oz.)
8 oz., 250 mL
Verschlussgröße:
33-400
38-400
48-400
58-400 mm
70-400 mm
Menge:
24/Karton
288/Pckg.
48/Karton
48/Pckg.
Beschreibung
- Transparent, aus USP Typ III Natron-Kalk-Glas für einfache Sicht auf den Inhalt
- Aufgedruckte Graduierungen zeigen Milliliter und Flüssigunzen
- Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen
Spezifikation
Fassungsvermögen | 30 ml (1 oz.) |
Verschlussauskleidung | Poly/Vinyl |
Verschlussmaterial | PTFE |
Verschlussgröße | 33-400 |
Verschlusstyp | Schraube |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
Farbe | Transparent |
Material | Glas |
Verpackung | 48/Karton |