Learn More
Fisherbrand™ Valumetric™ Flaschen mit Graduierungen und Kappen mit Einlage aus Polypropylen/Polyvinyl
Catalog Number 11708869
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Zur Aufbewahrung von verschiedenen Flüssigkeiten und Feststoffen — von trockenen Pulvern über Proben bis hin zu Bodenproben
  • Transparent, aus USP Typ III Natron-Kalk-Glas für einfache Sicht auf den Inhalt
  • Aufgedruckte Graduierungen zeigen Milliliter und Flüssigunzen
  • Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen
Fassungsvermögen 500 ml (16 oz.)
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 70-400 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Durchmesser (metrisch) 76 mm
Höhe (metrisch) 145 mm
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Kalknatronglas
Verpackung 24/Karton
Menge 24/Pckg.
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial Polyvinyl
Closure Included Ja
Öffnung Weit