Beschreibung
Beinhaltet
- Labtool II Mit Beiß-/Greifzange, Abisolierzange, Kabelschneider, Lineal, kleinem/großen Messer, Sägemesser, Stanze, Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher, Flaschenöffner, Nadel, Säge und gezahntem Abisolierer
- Mini-Labtool Mit Beiß-/Greifzange, Abisolierzange, Kabelschneider, Messer, Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher, Schere, Feile, Säge, Flaschen- und Dosenöffner und Schlüsselkette
Offene Flaschen, Schnittstopfen, Schläuche und Drähte und vieles mehr. Die Fisherbrand™ Mehrzweckwerkzeuge im Taschenformat sind für Hunderte von Laboranwendungen geeignet.
- Edelstahl mit Aluminiumgriffen
Bestellinformation
- Labtool II, geschlossene Länge: 3.5 Zoll (9 cm); Gewicht, 7 oz. (200 g).
- Mini-Labtool, geschlossene Länge, 2.5 Zoll (6.3 cm); Gewicht, 3 oz. (85 g).
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mini-Laborwerkzeug |
| Länge (angloamerikanisch) | 2.5 in. |
| Länge (metrisch) | 6.3 cm |
| Material | Edelstahl |
| Größe | Pocket-size |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Öffner für Chemikalienflaschen, Säge zur Verkleinerung von Korkstopfen, Messer zum Schneiden von Schläuchen |
| Enthält | Beiß-/Greifzange, Abisolierzange, Kabelschneider, Messer, Schlitz- und Phillips™ Schraubendreher, Schere, Feile, Säge, Flaschen- und Dosenöffner und Schlüsselkette |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 0.18 lbs. |
| Gewicht (metrisch) | 0.085 kg |