Learn More
Fisherbrand™ Low temperture Type K Probe
Dreifach einsetzbare Sonde (Flüssigkeiten, Luft/Gas und halbfeste Stoffe)
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Artikelnummer. 12732427
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beinhaltet: 8 ft. langes Verlängerungskabel
Beschreibung
Beschreibung
Dreifach einsetzbare Sonde (Flüssigkeiten, Luft/Gas und halbfeste Stoffe)
  • Edelstahl
  • Mit Henkel
  • Temperaturbereich: -° bis +220 °C
Spezifikation
Spezifikation
0.17 Zoll
8 ft. langes Verlängerungskabel
Edelstahl
17 Zoll
220 °C
−170 °C
Thermometer
0.43 cm
431 mm
Typ K, niedrige Temperatur
428 °F
-274 °F
−170 °C bis 220 °C