Learn More
Fisherbrand™ Achtkantige Magnetrührstäbe, Set
Includes 16 stir bars. Fisherbrand™ Octagonal Magnetic Stir Bar Kit offers a convenient kit packed in compartmented storage box.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.34000kg
Artikelnummer. 10213071
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beinhaltet:
  • Two 0.31 dia. x 0.5 in. long (8 x 13mm) bars
  • Two 0.31 dia. x 0.63 in. long (8 x 16mm) bars
  • Two 0.38 dia. x 1 in. long (9.5 x 25mm) bars
  • Two 0.38 dia. x 1.5 in. long (9.5 x 38mm) bars
  • Two 0.38 dia. x 2 in. long (9.5 x 51mm) bars
  • Two 0.38 dia. x 2.5 in. long (9.5 x 64mm) bars
  • Four micro bars: Two 2 dia. x 7mm long, two 3 dia. x 10mm long; micro bars are in 1.25 in. (32mm) tubes with caps
Beschreibung
Beschreibung
Includes 16 stir bars. Fisherbrand™ Octagonal Magnetic Stir Bar Kit offers a convenient kit packed in compartmented storage box.
Komplett mit 16 verschiedenen Rührstäbchen in unterteilter Box. Dauermagnete, PTFE-beschichtet.
Set-Inhalt: Je 2 Stück 8/13mm, 8/16mm, 9,5/25mm, 9,5/38mm, 9,5/51mm, 9,5/64mm sowie 4 Micro-Stäbchen 2/7mm und 3/10mm.
Typ: Magnetrührstäbchen-Set
Spezifikation
Spezifikation
12 Stäbe, zwei von jedem 0.5 L x 0.31 Zoll Durchm., 0.63 L x 0.31 Zoll Durchm., 1 L x 0.38 Zoll Durchm., 1.5 L x 0.38 Zoll Durchm., 2 L x 0.38 Zoll Durchm., 2.5 L x 0.38 Zoll Durchm., vier Mikrostäbe Two 0.27 L x 0.07 Zoll Durchm., zwei 0.39 L x 0.11 Zoll
Magnetic Stir Bar Set
16/Pk., 6 Packs/ Cs. (Total 96/Cs.)
Yes
Octagon
PTFE
White
Alnico-Magnet
ISO 9001:2008