Learn More
Fisherbrand™ Schwarze PolyCone Kappen aus Phenolharz
Catalog Number p-2664189
Bildet eine außergewöhnlich dichte Versiegelung und bietet eine gute chemische Barriere. Fisherbrand™ schwarze phenolische Polykonus-Kappen sind rissbeständig.
Polykonische linierte Phenolkappen bilden eine außergewöhnlich dichte Dichtung und bieten eine gute chemische Barriere. Dieser Einsatz formt sich beim Aufschrauben des Deckels um die Dichtungsbereiche der Oberfläche herum, wodurch Auslaufen, Verdunstung, Kontamination, Bindung und Aufdrehen praktisch ausgeschlossen werden. Hervorragend geeignet für alles, von Flüssigkeiten über Seifen bis hin zu Makro-Wirbellosen.
  • Die Einlage schmiegt sich beim Festschrauben der Kappe an Dichtungsbereiche der Oberfläche, wodurch Leckage, Verdunstung, Kontamination, Bindung und Abziehen praktisch ausgeschlossen werden
  • Hervorragend geeignet für alles, von Flüssigkeiten über Seifen bis hin zu Makro-Wirbellosen
Verschlussauskleidung Polyseal
Verschlussmaterial Phenolic
Verschlussgröße 20-400 mm
Verschlusstyp Screw Cap
Zur Verwendung mit (Geräte) Bottle
Produkttyp PolyCone Lined Cap
Farbe Black
Material Phenolic Resin
Anzahl pro Karton 576 Cs.
Verpackung Packed in 48 bags of 12
Menge 576EA/Cs.
Verschlussfarbe Black
Auskleidungsmaterial PolyCone
Halsausführung 20-400
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Closure Included Yes
Form Round