Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Microtube Storage Racks
Instantly organize microcentrifuge test tubes in any lab.
N.V.
Spezifikation
Produkttyp | Microtube Storage Rack |
---|---|
Autoklavierbar | Autoclavable |
Aufnahmevermögen | Tubes (2 mL), Tubes (0.2 to 2 mL) |
Material | Polypropylene |
Positionen | 80 |
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10516112
|
Fisherbrand™
|
Natural | 22.7 x 6.7 x 2.7cm H (8.94 x 2.62 x 1.06 in. H) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10046391
|
Fisherbrand™
|
Blue | 22.7 x 6.7 x 2.7cmH (8.94 x 2.62 x 1.06 in.H) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10457281
|
Fisherbrand™
|
Green | 10.5 x 9 x 5 in. (26.7 x 22.9 x 12.7cm) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10301002
|
Fisherbrand™
|
Orange | 10.5 x 9 x 5 in. (26.7 x 22.9 x 12.7cm) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10594562
|
Fisherbrand™
|
Red | 10.5 x 9 x 5 in. (26.7 x 22.9 x 12.7cm) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10609572
|
Fisherbrand™
|
Assorted (Blue, Green, Orange, Red, Yellow) | 22.7 x 6.7 x 2.7cmH (8.94 x 2.62 x 1.06 in.H) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Instantly organize microcentrifuge test tubes in any lab.
Autoklavierbar. Gefrierfest bis -90°C. 80 Stellplätze im 5/16 Raster. numerische Stellplatzcodierung. Sortierte Sets mit den Farben blau, grün, orange, pink und gelb.Farbe: Grün
Bestellinformation
Dimensions: 22.7 x 6.7 x 2.7cmH (8-15/16 x 2-5/8 x 1-1/16 in.)
Spezifikation
Microtube Storage Rack | |
Tubes (2 mL), Tubes (0.2 to 2 mL) | |
80 | |
5/Pk. | |
10.5 in. | |
9 in. | |
5 in. |
Autoclavable | |
Polypropylene | |
Rectangle | |
26.7 cm | |
22.9 cm | |
12.7 cm |