Learn More
Fisherbrand™ Polystyrol-Becher
Artikelnummer. 11738549 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 ml
50 ml
Packungsgröße:
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11738549 20 ml 500 Stück
11748549 50 ml 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11738549
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal als Aufbewahrungsbehälter geeignet.
  • Größe mit 20 ml zum Einsatz bei der Flammenphotometrie
  • Größe mit 5 ml für Atomabsorptionsspektrometrie und Flammenphotometrie
Bestellinformation
Verpackt in Papphülsen von 100 Stück.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0.67 oz.
Durchmesser (metrisch) Basis 27 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 43 mm
Kapazität (metrisch) 20 ml
Material Polystyrol
Typ Becher
Einwegprodukt Ja