Learn More
Fisherbrand™ Verschluss, mit PV-Dichtung, Gr. 20/400, weiß (VE=576Stck.)
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Polyvinyl |
Verschlussmaterial | Plastic |
Verschlussgröße | 20-400 mm |
Verschlusstyp | Screw Cap |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Bottle |
Farbe | White |
Beschreibung | Screw cap |
Material | HDPE |
Anzahl pro Karton | 576/Cs. |
Menge | 576/PK. |