Learn More
Fisherbrand™ Filterpapierkreise in qualitativem Gütegrad – P5-Gütegrad
Ideal zur Klärung und Entfernung von Partikeln von 1 μm und größer und in Anwendungen, die kein Papier mit geringem Ascheanteil (oder aschefreies Papier) erfordern
5.43 € - 7.51 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Zellulose |
Particle Retention | 5 bis 10 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 230 s |
Flussrate | Langsam: 60 ml/min |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15819522
|
Fisherbrand™
|
9 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15829522
|
Fisherbrand™
|
15 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Ideal zur Klärung und Entfernung von Partikeln von 1 μm und größer und in Anwendungen, die kein Papier mit geringem Ascheanteil (oder aschefreies Papier) erfordern
- Zellulosefaserpapier
- Gute Nassfestigkeit
- Geeignet für Schwerkraft-, Vakuumfiltrationssysteme und niedrige Saugfiltration
- Partikelretention: 5 bis 10 μm
- Mittlere Porosität
- Filtrationsgeschwindigkeit: Herzberg, 230 s
- Durchflussrate: Langsam – 60 ml/min
- Oberfläche: Glatt
Nicht für die Stickstoffanalyse geeignet.
Anwendungen:
Allgemeine Laboranwendungen: Klinische Tests und Stichproben, Klärung von Pharmazeutika.
Spezifikation
Scheibe | |
5 bis 10 μm | |
Langsam: 60 ml/min | |
P5 | |
100/Packung |
Zellulose | |
230 s | |
Allgemeine Laboranwendungen: Klinische Tests und Stichproben, Klärung von Pharmazeutika | |
Mittel |