Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare dickwandige Filterflaschen
Beschreibung
Mit dickeren Wänden als herkömmliche Erlenmeyerkolben
- Seitenrohranschluss Volumenskala
- Für 1 Vakuumatmosphäre oder 29-Zoll-Quecksilbersäule
- Die Größen 25 bis 500 ml sind mit seitlichen Schlauchanschlüssen versehen 5,16 im Außendurchmesser des Schlauchs
- Die Größe von 1000 ml eignet sich für Schläuche mit einem Außendurchmesser von 3,8 Zoll.
Compliance
- ASTM E 1406, Typ II, Klasse I
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E 1406, Typ II, Klasse I |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 8,18 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) Schlauch | 0,96 cm |
| Kapazität (metrisch) | 4000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Graduierungsbereich | 1000 bis 4000 ml |
| Graduierungen | 250 mL |
| Höhe (angloamerikanisch) | 14,96 in. |
| Höhe (metrisch) | 38 cm |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Max. 840 °F |
| Mehr anzeigen |