Learn More
Fisherbrand™ Braune Boston-Rundflaschen mit Sicherheitsummantelung und weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Dichtungseinlage aus PE-Schaum
Catalog Number p-2662223
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
240 ml
480 ml
960 ml
Menge:
12/Karton
24/Karton
Die ideale Laborflaschen für den Umgang mit flüchtigen Substanzen. Die Fisherbrand™ bernsteinfarbenen Boston-Rundflaschen mit weißen Polypropylen-Verschlusskappen mit PE-Schaum/PTFE-Dichtungseinlage bieten chemische Beständigkeit und UV-Schutz.
Die Boston-Rundflaschen aus bernsteinfarbenem Glas mit Sicherheitsbeschichtung verfügen über eine Plastisolbeschichtung. Diese Boston-Rundflaschen mit Kunststoffbeschichtung sind leichter zu greifen und schwerer zerbrechlich als herkömmliche Glasflaschen, bieten jedoch trotzdem die chemische Beständigkeit und den UV-schutz von bernsteinfarbigem Glas. Wenn das Glas zerbricht, hält die Plastisolbeschichtung die Substanz solange zusammen, bis die Flasche ordnungsgemäß entsorgt werden kann. Die Boston-Rundflaschen haben einen runden Körper, abgerundete Schultern und eine schmale Schraubhalsöffnung. Die Boston-Rundflaschen mit Kunststoffbeschichtung sind die idealen Laborflaschen zum Umgang mit flüchtigen Substanzen.
  • Die Boston-Rundflaschen mit Kunststoffbeschichtung sind leichter zu greifen und schwerer zerbrechlich als herkömmliche Glasflaschen.
  • Wenn das Glas zerbricht, hält die Plastisolbeschichtung die Substanz solange zusammen, bis die Flasche ordnungsgemäß entsorgt werden kann.
  • Die Flaschen haben einen runden Körper, abgerundete Schultern und eine schmale Schraubhalsöffnung.
Fassungsvermögen 120 ml (4 oz.)
Verschlussauskleidung PTFE
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 22-400 mm
Verschlusstyp Schraube
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Bernsteinfarbig
Material Glas mit Sicherheitsbeschichtung, Kunststoffbeschichtetes Glas
Menge 24/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PE-Schaum/PTFE
Halsausführung 22-400
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Öffnung Eng
Form Boston Round