Learn More
Fisherbrand™ Schraubkappen für Einweg-Glasröhrchen
Die Kappen aus Phenolharz sind mit einzementierten Gummieinlagen versehen
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
Phenolkappen verfügen über eingeklebte Gummieinsätze
- Autoklavierbar
- Verschluss aus Polypropylen ohne Dichtungseinlage
Spezifikation
Nein | |
18-415 | |
Autoklavierbar | |
Schwarz | |
14-959-37A,14-957-76E, 14-959-37C |
Schraubverschluss | |
Gummi | |
Phenolharz | |
Nicht steril |