Learn More
Fisherbrand™ Silicone Bulb-Type Safety Pipet Fillers
Chemical-resistant, resilient, silicone pipet fillers with glass valves improve worker safety
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
Improve worker safety with these chemical-resistant, resilient, silicone pipet fillers with glass valves.
- Glasventile verbessern die Sicherheit der Mitarbeiter, indem sie das Pipettieren mit dem Mund und den Umgang mit Gefahrstoffen vermeiden
- Das langlebige Silikon ist äußerst widerstandsfähig gegenüber organischen Lösungsmitteln
- Für alle Pipetten mit einem Außendurchmesser zwischen 0,19 und 0,38 Zoll (4,5 bis 9 mm)
Verwendung:
- Pipetten mit einer Hand füllen und dispensieren
- Die Luft durch Drücken des Ventils „1“ über dem Saugball ausstoßen
- Die Flüssigkeit durch Drücken des Ventils „2“ am Schaft aufsaugen
- Zum Lösen das Ventil „3“ seitlich am Schaft drücken
Spezifikation
Nein | |
Nicht autoklavierbar | |
Pipette | |
3-Ventil-Standard | |
Pipettenfüller | |
Pipette |
4,5 mm bis 9 mm | |
Rot | |
Silikon | |
1 | |
50 mL |