Learn More
Fisherbrand™ Bauchzange aus Edelstahl
Artikelnummer. 11543522 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
203 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11543522 150 mm 1 Stück
11557872 203 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11543522
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese korrosionsbeständigen, nicht-magnetischen Tiegelzangen wurden mit hochwertigen Komponenten entwickelt und bieten hervorragende Hitzebeständigkeit und hohe kryogene Stabilität.
  • Nicht magnetische Laborzange aus Edelstahl 304 Spezifikation 18/8 mit PTFE-beschichteten Klemmbacken
  • Korrosionsbeständige, nicht magnetische gebogene Zangen
  • Verwendung als selbstgrundierende einschichtige PTFE-Beschichtung
  • Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit und hohe kryogene Stabilität
  • Hervorragende feuchtigkeitsabweisende Eigenschaften, die die Reinigung sehr einfach machen und auch Dampf- oder chemische Sterilisation ermöglichen
  • Der Reibungskoeffizient liegt im Allgemeinen im Bereich von 0.05 bis 0.20
Spezifikation
Menge Je 1
Oberflächenbeschichtung PTFE
Spitzenform Bogen
Länge (metrisch) 150 mm
Material PTFE-Beschichtung
Typ Zangen