Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ MicroPoint Nano-Pipettenspitzen, Universalformat
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0,1 bis 5 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Naturfarben |
| Länge (angloamerikanisch) | 1.25 Zoll |
| Länge (metrisch) | 31 mm |
| Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, DNA, Keimen und PCR-Inhibitoren |
| Format | Bulk |
| Spitzenform | Micro Point |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit |
| Skala | Ja |
| Mehr anzeigen |