Learn More
Fisherbrand™ PROBE FOR USE WITH RADIO SIGNAL REMOTE thermometer sealed in glycol solution for tempera
Für den Einsatz in Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Öfen und Inkubatoren
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beinhaltet: Magnetische Velcro™-Befestigungsstreifen, 10 ft. (3 m) langes Kabel
Beschreibung
Diese Fisherbrand™ Thermometersonde in Flasche wurde für die Verwendung mit dem Traceable™ Funk-Handstrahlthermometer entwickelt. Für den Einsatz in Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Öfen und Inkubatoren.
- Verwendung mit Sensormodul 15-077-51
- Die mit patentierter ungiftiger Glykollösung gefüllte Miniflasche isoliert die Sonde gegen schnelle Temperaturänderungen
Spezifikation
Kühlschränke, Gefrierschränke, Öfen und Inkubatoren | |
3.048 m | |
Sonde für Impfstoffflaschen |
Magnetische Velcro™ Befestigungsstreifen, 10 ft.-Kabel | |
Stainless Steel | |
Externes Funksignalthermometer |