Learn More
Fisherbrand™ Unisex-Labormäntel, 65 % Polyester/35 % Baumwolle
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2 Extragroß
3 Extragroß
Länge (metrisch):
92cm
100 cm
108 cm
116cm
124cm
132cm
Beschreibung
- Zwei aufgesetzte Taschen unten
- Brusttasche mit Stiftefach
- Verborgener Frontverschluss mit Druckknöpfen
- Eine Belüftungsöffnung hinten für Bewegungsfreiheit
- Ohne CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Typ | Unisex-Laborkittel |
Größe | 2 Extragroß |
Geschlecht | Unisex |
Material | 65 % Polyester/35 % Baumwolle, Polyester |
Farbe | Weiß |
Anzahl Taschen | 3 |
Enthält | Verdeckte Knopfleiste vorne, einzelne Belüftung hinten und3 Seitentaschen |
Länge (metrisch) | 124cm |
Bauweise | 65% Polyester/35% Cotton |