Learn More
Fisherbrand™ Weiße Reagenzglasgestelle mit Beinen, vinylbeschichtet
Halten chemischen Angriffen von verdünnten Mineralsäuren und -alkalien stand.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Halten chemischen Angriffen von verdünnten Mineralsäuren und -alkalien stand.
- Epoxidbeschichtete, schwere Stahldrahtgestelle mit drei Decks und Beinen
- Unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Geräuschärmer; extrem stoßfest
- Verwendbar bei Temperaturen bis zu 121 °C (250 °F)
- Autoklavierbar
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Weiß | |
Epoxidbeschichteter stabiler Stahldraht | |
9.5 x 3.37 x 2.5 Zoll (24.1 x 8.6 x 6.4 cm) | |
9.5 Zoll | |
3.37 in. | |
2.5 in. |
Autoklavierbar | |
16 mm-Röhrchen | |
48 | |
24.1 cm | |
8.6 cm | |
6.4 cm | |
16 mm |