Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Fixierbarer Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 506
Ein Farbstoff für die Viabilitätsmessung, der verwendet werden kann, um tote Zellen vor der Kryokonservierung, Fixierung und/oder Permeabilisierung irreversibel zu markieren.
138.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Farbe | Cyan |
---|---|
Nachweisverfahren | Fluoreszent |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viabilitätsassay |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |
Produkttyp | Farbstoff |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15560607
|
Invitrogen™
65-0866-14 |
100 Tests |
138.00 €
100 Tests |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15570607
|
Invitrogen™
65-0866-18 |
500 Tests |
410.00 €
500 Tests |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Im Gegensatz zu 7-AAD und Propidiumiodid können mit fixierbaren Viabilitätsfarbstoffen markierte Zellen gewaschen, fixiert, permeabilisiert und für intrazelluläre Antigene gefärbt werden, ohne dass die Färbungsintensität verloren geht
- Daher ermöglicht die Verwendung von fixierbaren Viabilitätsfarbstoffen den Ausschluss von toten Zellen aus der Analyse, wenn intrazelluläre Targets untersucht werden
- Der fixierbare Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 506 kann durch den violetten Laserstrahl (405 nm) angeregt werden und hat eine Spitzenemission von 506 nm, die mit einem 510/50-Bandpassfilter (äquivalent zu AmCyan) nachgewiesen werden kann
- Zur Kompensation wird empfohlen, eine Probe der mit dem fixierbaren Viabilitätsfarbstoff gefärbten Zellen zu verwenden
- Wenn zu erwarten ist, dass der Anteil an toten Zellen unter 5 % liegt, empfiehlt es sich, ein kleines Aliquot an Zellen zu entnehmen, dieses 1 Minute lang auf 65 °C zu erhitzen und dann sofort 1 Minute lang auf Eis zu legen
- Nach dieser Behandlung können die durch Hitze abgetöteten Zellen im Verhältnis von 1:1 mit lebenden Zellen kombiniert und daraufhin mit fixierbarem Viabilitätsfarbstoff gefärbt werden
- Der fixierbare Viabilitätsfarbstoff eFluor™ 506 wird als vorverdünnte Lösung, zubereitet in hochwertigem, wasserfreiem DMSO, geliefert
- Vor Licht und Feuchtigkeit schützen
- Bei weniger als oder gleich -70 °C mit Trockenmittel lagern, kann bis zu 20 Mal gefroren und wieder aufgetaut werden
- Das Produkt muss vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur gebracht werden
Spezifikation
Cyan | |
Viabilitätsassay | |
Farbstoff | |
eBioscience™ |
Fluoreszent | |
Durchflusszytometer | |
405/506 |
Nur für Forschungszwecke