Learn More
Hettich Lab Technology™ WINKELROTOR FUER EBA 21 FUER 6 X 50ML
Marke:  Hettich Lab Technology™ 1116
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 10518421
  • 565.00 € / 1 Stück
Voraussichtlicher Liefertermin 16-03-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Spezifikation
Fixed Angle Rotor
4,025 x g
EBA 21 Personal Centrifuges
6
6 x 50mL
6,000rpm
35.5°